Läs mer
Masterflex™ L/S™ Peristaltiskt pumpsystem med variabel hastighet
Flödeshastighet:
2,8 till 280 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Digital display med drivenhet, L/S flerkanaligt pumpsystem och 4-pack Tygon Lab set med två stopprör 90-260V 50/60Hz 216mm x 254mm x 216mm 1 till 100rpm, flödeshastighet 0,06 till 480mL/min Masterflex
Specifikationer
Specifikationer
| Kontrollera | Digital med variabel hastighet |
| Amperage | 1,8 A vid 115 V, 1,2 A vid 230 V |
| Motorhastighet | 1 till 100 rpm |
| Flödeshastighet | 2,8 till 280 ml/min. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Total höjd (engelska) | 8,5 tum |
| Total höjd (metrisk) | 21.59 cm |
| Total längd (engelska) | 13,75 tum. |
| Total längd (metrisk) | 34.9 cm |
| Total bredd (engelska) | 8,3 tum |
| Visa mer |