Läs mer
Gilson™ Peristaltisk pumpslang för Gilson™ MF1 och MF4 pumphuvuden med medium flöde
Handla allt Gilson Produkter
Flödeshastighet:
1 ml/min.
1,42 ml/min.
14 ml/min.
16 ml/min.
2 ml/min.
2,8 ml/min.
25 ml/min.
29 ml/min.
3 ml/min.
47 ml/min.
55 ml/min.
70 ml/min.
9 ml/min.
Gaspermeabilitet:
Hög
Låg
Ogenomtränglig för de flesta gaser
Färg:
Blått
Grå
Gul/Blå
Lila
Lila/svart
Orange/Gul
Rosa/Rosa
Svart
Svart/Vit
Violett/Vit
Violett/svart
Vitt
Material:
Iso-Versinic
Polypropen, PVC
Silikon
Förpackningsstorlek:
3m
Paket med 12
Paket med 4
Beskrivning
Som en del av vårt MINIPULS™ 3 och Evolution linjer av peristaltiska pumpar, Gilson erbjuder en mängd olika slangar av olika material, innerdiameterstorlekar och längder.
Val av material
- Silikon (Versilic™ ) slangen —är biologiskt neutral och hämmar inte cellodling samtidigt som den uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
- ISOVERSINIC™ slangar —visar utmärkt motståndskraft mot starka syror, oxidationsmedel och aromatiska och klorerade lösningsmedel.
- PharMed™ slangar —uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
- PVC (Tygon™ ) slangar —hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet och kan användas i korrosiva miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.8 mm |
| Material | Silikon |
| Total längd (metrisk) | 40 cm |
| För användning med | MF1 och MF4 mediumflödespumphuvud |
| För användning med (applikation) | Mediumflödesslang har färgkodade hållarstopp för enkel igenkänning av slangens inre diameter |
| Sterilitet | Sterila |
| Flödeshastighet | 2,8 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Hög |
| Färg | Violett/Vit |
| Visa mer |