Läs mer
Gilson™ Peristaltisk pumpslang för Gilson™ MF1 och MF4 pumphuvuden med medium flöde
Produktkod. 10133002 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Flödeshastighet:
1 ml/min.
1,42 ml/min.
14 ml/min.
16 ml/min.
2 ml/min.
2,8 ml/min.
25 ml/min.
29 ml/min.
3 ml/min.
47 ml/min.
55 ml/min.
70 ml/min.
9 ml/min.
Gaspermeabilitet:
Hög
Låg
Ogenomtränglig för de flesta gaser
Färg:
Blått
Grå
Gul/Blå
Lila
Lila/svart
Orange/Gul
Rosa/Rosa
Svart
Svart/Vit
Violett/Vit
Violett/svart
Vitt
Material:
Iso-Versinic
Polypropen, PVC
Silikon
Förpackningsstorlek:
3m
Paket med 12
Paket med 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Gaspermeabilitet Färg Material Förpackningsstorlek
10133002 16 ml/min. Låg Blått Polypropen, PVC Paket med 12
10205692 1,42 ml/min. Låg Orange/Gul Polypropen, PVC Paket med 12
10021972 3 ml/min. Låg Svart Polypropen, PVC 3m
10153192 9 ml/min. Låg Grå Polypropen, PVC 3m
10694153 14 ml/min. Låg Gul/Blå Polypropen, PVC Paket med 12
10285922 16 ml/min. Låg Blått Polypropen, PVC 3m
10357422 1 ml/min. Hög Vitt Silikon Paket med 4
10377752 25 ml/min. Låg Lila Polypropen, PVC Paket med 12
10082002 29 ml/min. Låg Lila/svart Polypropen, PVC 3m
10387752 29 ml/min. Låg Violett/svart Polypropen, PVC Paket med 12
10042052 2,8 ml/min. Hög Violett/Vit Silikon Paket med 4
10226122 2 ml/min. Hög Rosa/Rosa Silikon Paket med 4
10760095 47 ml/min. Låg Svart/Vit Polypropen, PVC Paket med 12
10367612 55 ml/min. Ogenomtränglig för de flesta gaser Svart Iso-Versinic Paket med 4
10695883 70 ml/min. Ogenomtränglig för de flesta gaser Svart Iso-Versinic Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 10133002 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F117943
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    922.00 SEK
    876.32 SEK / Paket med 12
    Save 45.68 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad enligt högsta standard. Gilson™ Peristaltisk pumpslang för Gilson™ MF1 och MF4 mediumflödespumphuvuden är autoklaverbara.
Som en del av vårt MINIPULS™ 3 och Evolution linjer av peristaltiska pumpar, Gilson erbjuder en mängd olika slangar av olika material, innerdiameterstorlekar och längder.
Val av material
  • Silikon (Versilic™ ) slangen —är biologiskt neutral och hämmar inte cellodling samtidigt som den uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
  • ISOVERSINIC™ slangar —visar utmärkt motståndskraft mot starka syror, oxidationsmedel och aromatiska och klorerade lösningsmedel.
  • PharMed™ slangar —uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
  • PVC (Tygon™ ) slangar —hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet och kan användas i korrosiva miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 1.65 mm
Material Polypropen, PVC
Total längd (metrisk) 40 cm
För användning med MF1 och MF4 mediumflödespumphuvud
För användning med (applikation) Mediumflödesslang har färgkodade hållarstopp för enkel igenkänning av slangens inre diameter
Sterilitet Sterila
Flödeshastighet 16 ml/min.
Gaspermeabilitet Låg
Färg Blått
Produkttyp Slangar för peristaltisk pump