Läs mer
Gilson™ Peristaltisk pumpslang för Gilson™ MF1 och MF4 pumphuvuden med medium flöde
Produktkod. 10367612 Handla allt Gilson Produkter
Flödeshastighet:
1 ml/min.
1,42 ml/min.
14 ml/min.
16 ml/min.
2 ml/min.
2,8 ml/min.
25 ml/min.
29 ml/min.
3 ml/min.
47 ml/min.
55 ml/min.
70 ml/min.
9 ml/min.
Gaspermeabilitet:
Hög
Låg
Ogenomtränglig för de flesta gaser
Färg:
Blått
Grå
Gul/Blå
Lila
Lila/svart
Orange/Gul
Rosa/Rosa
Svart
Svart/Vit
Violett/Vit
Violett/svart
Vitt
Material:
Iso-Versinic
Polypropen, PVC
Silikon
Förpackningsstorlek:
3m
Paket med 12
Paket med 4
Produktkod. 10367612
Brand: Gilson™ F117747
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad enligt högsta standard. Gilson™ Peristaltisk pumpslang för Gilson™ MF1 och MF4 mediumflödespumphuvuden är autoklaverbara.
Som en del av vårt MINIPULS™ 3 och Evolution linjer av peristaltiska pumpar, Gilson erbjuder en mängd olika slangar av olika material, innerdiameterstorlekar och längder.
Val av material
  • Silikon (Versilic™ ) slangen —är biologiskt neutral och hämmar inte cellodling samtidigt som den uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
  • ISOVERSINIC™ slangar —visar utmärkt motståndskraft mot starka syror, oxidationsmedel och aromatiska och klorerade lösningsmedel.
  • PharMed™ slangar —uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
  • PVC (Tygon™ ) slangar —hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet och kan användas i korrosiva miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Material Iso-Versinic
Total längd (metrisk) 40 cm
För användning med MF1 och MF4 mediumflödespumphuvud
För användning med (applikation) Mediumflödesslang har färgkodade hållarstopp för enkel igenkänning av slangens inre diameter
Sterilitet Sterila
Flödeshastighet 55 ml/min.
Gaspermeabilitet Ogenomtränglig för de flesta gaser
Färg Svart
Produkttyp Slangar för peristaltisk pump