Läs mer
Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ &Multiprobe Robotic Tips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11380285 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
20 μl
25μ L
50 μl
175μ L
200 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Klart
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Product Code. 11380285
missing translation for 'mfr': Axygen™ RRF25CBKRS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Volymen sträcker sig från 20 till 200 μL
  • Rackad
  • Svarta och klara tips tillgängliga
  • Med vätskenivåavkänning
  • Icke-sterila och försteriliserade spetsar
  • Blå, röda och gröna ställfärgsinsatser
Order Info
96 tips/ställ, 10 ställ/pack, 5 pack/väska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volym (metrisk) 25μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Svart
Rack färg Grön
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden DNas-, RNas- och pyrogenfri
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering, Vätskenivåavkänning, Rund
Förpackning SBS Kuggstång
Kvantitet 50 Rack/Cs.
För användning med (utrustning) PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head
Material Polyeten