Läs mer
Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ &Multiprobe Robotic Tips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12766719 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
20 μl
25μ L
50 μl
175μ L
200 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Klart
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Färg unitSize
12766719 175μ L Sterila Klart Paket med 4800
11350285 175μ L Sterila Klart Paket med 960
10270310 200 μl Sterila Klart Paket med 4800
11380285 25μ L Sterila Svart Paket med 960
12776719 25μ L Sterila Svart Paket med 4800
12772916 50 μl Icke-steril Svart Paket med 4800
11340295 50 μl Icke-steril Svart Paket med 960
12792906 200 μl Icke-steril Svart Paket med 4800
11320295 200 μl Icke-steril Svart Paket med 960
12786719 25μ L Sterila Klart Paket med 4800
11370285 25μ L Sterila Klart Paket med 960
12756719 175μ L Sterila Svart Paket med 4800
11360285 175μ L Sterila Svart Paket med 960
12752916 20 μl Icke-steril Klart Paket med 4800
11390285 20 μl Icke-steril Klart Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 12766719 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer RRF175CRS
Beräknad leverans: 06-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Volymen sträcker sig från 20 till 200 μL
  • Rackad
  • Svarta och klara tips tillgängliga
  • Med vätskenivåavkänning
  • Icke-sterila och försteriliserade spetsar
  • Blå, röda och gröna ställfärgsinsatser
Beställningsinfo
96 tips/ställ, 10 ställ/pack, 5 pack/väska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 175μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Rack färg Rött
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden DNas-, RNas- och pyrogenfri
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering, Rund
Förpackning SBS Kuggstång
Kvantitet 50 Rack/Cs.
För användning med (utrustning) PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head
Material Polyeten