Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Split / Splitless FocusLiners
Produktkod. 12914031
Change view
Kvantitet:
25/förpackning
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12914031 25/förpackning Paket med 5
10309142 5/förpackning Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12914031 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 09209225
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med PerkinElmer instrument
Specifikationer
Kvantitet 25/förpackning
Längd (metrisk) 92 mm
Produkttyp Split/Splitless FocusLiner
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.2 mm