Läs mer
Brady™ Permanent akryl vidhäftande laminerad polyester transportskyltar
Produktkod. 11790953 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Gult
Rött
Svart på gult
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
Kvantitet:
1 st
1 st.
250/rull
250:-/rulle
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Höjd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
11790953 Svart på gult 200 mm 1 st Varje
11710953 Gult 100 mm 1 st Varje
11730953 Gult 200 mm 1 st. Varje
11770953 Rött 100 mm 1 st Varje
11720953 Gult 100 mm 250:-/rulle 1 rulle
11780953 Rött 100 mm 250/rull 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11790953 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 810942
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.90 SEK
    64.12 SEK / Paket med 1
    Save 11.78 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt artikelnummer ADR 5,2 WF-200 *200-B7541
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Romboid
Visad text Organisk peroxid 5.2
Produkttyp Transport tecken
Färg Svart på gult