Läs mer
Brady™ Permanent akryllim obligatoriska skyltar
Produktkod. 10481844 Handla allt Brady Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
200 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
10481844 200 mm
1 options
Produktkod. 10481844 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 250148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.95 SEK
    43.11 SEK / Paket med 1
    Save 7.84 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC, ROHS-miljööverensstämmelse
Alternativt artikelnummer PIC 274-DIA 200-B7541
Material Akryl
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Permanent akryllim
Diameter (metrisk) 200 mm
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Tjocklek 0.024 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Rund
Visad text Använd övergång
Produkttyp Obligatorisk säkerhetsskylt
Färg Vitt på blått