Läs mer
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Medium
Produktkod. 17874186
Encompass_Preferred
Change view
Färg:
Blått
Grön
Rött
Vitt
Kvantitet:
3000/förpackning
6000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 3000
Paket med 6000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet unitSize
17874186 Blått 3000/förpackning Paket med 3000
17884186 Grön 3000/förpackning Paket med 3000
17834396 Rött 3000/förpackning Paket med 3000
17824876 Blått 6000/förpackning Paket med 6000
17844876 Grön 6000/förpackning Paket med 6000
17874666 Rött 6000/förpackning Paket med 6000
17824496 Vitt 3000/förpackning Paket med 3000
17874406 Vitt 6000/förpackning Paket med 6000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17874186 Leverantör GA International Leverantörsnummer AUTC258C13BL
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Dimensions: 50.8 x 10.16 mm
  • Available in various colors
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Typ av lim Permanent
Färg Blått
Avsluta Gloss
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 3000/förpackning
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -76°F to +302°F
Temperaturområde (metriskt) -60°C to +150°C
Mått (L x B) 50.8 x 10.16 mm
Längd (engelska) 0.4 in.
Längd (metrisk) 10.16 mm
Bredd (engelska) 2 in.
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (metrisk) 25.4 mm