Läs mer
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Small
Produktkod. 17874736
Encompass_Preferred
Change view
Färg:
Grön
Orange
Vitt
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
17874736 Vitt 76,2 mm Paket med 2000
17864666 Grön 25,4 mm Paket med 2000
17884276 Orange 25,4 mm Paket med 2000
17804546 Grön 76,2 mm Paket med 2000
17854636 - 76,2 mm Paket med 2000
17874366 Vitt 25,4 mm Paket med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17874736 Leverantör GA International Leverantörsnummer AUTT75NPC32WH
Beräknad leverans: 13-11-2026
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Typ av lim Permanent
Färg Vitt
Avsluta Medium Gloss
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 2000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -76°F to +302°F
Temperaturområde (metriskt) -60°C to +150°C
Mått (L x B) 25.4 x 17.5 mm
Längd (engelska) 0.69 in.
Längd (metrisk) 17.5 mm
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Diameter (engelska) 3 in.
Diameter (metrisk) 76,2 mm