Läs mer
Brady™ Permanent självlaminerande vinyl omslagsetiketter för tråd och kabel för M6/M7-skrivare
Produktkod. p-7250947
Change view
Mått (LxB):
0,25 x 1,1 tum.
1 x 1,9 tum.
Höjd (metrisk):
6,35 mm
25,4 mm
Codice prodotto. Mått (LxB) Höjd (metrisk)
17861609 1 x 1,9 tum. 25,4 mm
17831649 0,25 x 1,1 tum. 6,35 mm
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17861609
Marca: Brady™ 173903
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Självlaminerande vinyl är ett idealiskt material för tråd- och kabelidentifiering. Detta material har god klarhet, formbarhet och är självsläckande.
  • Självlaminerande vinyl är idealisk för användning i kabel- och trådmärkning och allmän märkning i labb
  • Slitstarkt, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet
  • UL godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till 70 °C (-40 F °till 158 °F)
  • Tillverkad av B-427 vinyl
Specifica
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 1 x 1,9 tum.
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 1,9 tum.
Bredd (metrisk) 48.26 mm
Höjd (metrisk) 25,4 mm
Alternativt artikelnummer M6-78-427-AW
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.