Läs mer
Brady™ PermaShield™ Aggressiva självhäftande polyesteretiketter med överlaminat för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17858334
Change view
Mått (LxB):
0,5 x 1 tum.
1 x 2 tum.
1,25 x 2,75 tum.
1,65 x 3 tum.
Höjd (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
31,75 mm
41,91 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Höjd (metrisk)
17858334 1,65 x 3 tum. 41,91 mm
17848174 0,5 x 1 tum. 12,7 mm
17848274 1 x 2 tum. 25,4 mm
17808284 1,25 x 2,75 tum. 31,75 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17858334 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173969
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termiska överföringstryckbara, glänsande permanenta polyesteretiketter är idealiska för användning i alla kommersiella och industriella tillämpningar.
  • Aggressivt lim bra för pulverlackerade och strukturerade plana ytor inklusive plast med låg ytenergi
  • Designad för att tåla exponering för många lösningsmedel
  • UL godkänd, CSA godkänd
  • Drifttemperatur på -40 °C till 100 °C (-40 F °till 212 °F)
  • Tillverkad av B-422 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Utstansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,0069 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.175 mm
Mått (LxB) 1,65 x 3 tum.
Längd (engelska) 1,65 tum
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Höjd (metrisk) 41,91 mm
Alternativt artikelnummer M6-50-422-PSL