Läs mer
Brady™ PermaShield™ Laserutskrivbara etiketter, B-747/B-966 (polyester med polyesteröverlaminat)
Produktkod. 11583604 Handla allt Brady Produkter
Change view
Storlek (engelska):
1 x 0,5 tum. (B x H)
1,75 x 1 tum. (B x H)
Kvantitet:
1000/förpackning
2500/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 paket
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (engelska) Kvantitet Förpackningsstorlek
11583604 1,75 x 1 tum. (B x H) 1000/förpackning 1 paket
11563604 1 x 0,5 tum. (B x H) 2500/förpackning 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11583604 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029757
I lager
Designad för användning med laserskrivare. Brady PermaShield Laserutskrivbara laseretiketter är gjorda av polyester med överlaminat för att skydda dem i tuffa miljöer.
  • Tomma, utskrivbara polyesteretiketter för laserskrivare
  • CSA Accepterat material vid utskrift med avsedda laserskrivartoner
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd
Beskrivning Nötnings-, fukt- och UV-beständigt material
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Polyester (B-747), Polyesteröverlaminat
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Laser
Produkttyp Laserutskriftsbar etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kretskortsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1008 etiketter/paket
Kvantitet 1000/förpackning
Form Rektangel
Storlek (engelska) 1,75 x 1 tum. (B x H)
Storlek (metrisk) 44.4 x 25.4 mm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +266 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0,0066 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.164 mm
Mått (L x B) 25.40 x 44.45 mm
Längd (engelska) 1,75 tum
Bredd (engelska) 1,75 tum
Bredd (metrisk) 44.45 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 44.45 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Alternativt artikelnummer LAT-24-747-1