Läs mer
Brady™ PermaShield™ Pappersetiketter med överlaminat för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17888394 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,5 x 1 tum
1 x 2 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17888394 1 x 2 tum
17808404 0,5 x 1 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17888394 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173965
Beräknad leverans: 17-11-2026
Pappersetiketter med permanent gummilim ger god kontrast och smutsmotstånd för termisk överföring och streckkodsutskrift.
  • Vit matt pappersetikett har permanent gummilim
  • Låg kostnad är idealisk för alla allmänna märkningsprojekt
  • Servicetemperatur på -40 °C till 50 °C (-40 F °till 122 °F)
  • Tillverkad med B-424 permanent gummilim
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000
Typ av lim Gummi
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material papper
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +50 °C
Tjocklek (engelska) 0,0035 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Mått (L x B) 1 x 2 tum
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Alternativt artikelnummer M6-20-424-PSL