Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Blå värmekrymptråd och kabeletiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17861569
Change view
Mått (L x B):
0,182 x 1 tum.
0,182 x 1,75 tum.
0,235 x 1 tum.
0,335 x 1 tum.
0,645 x 1 tum.
0,645 x 1,75 tum.
0,851 x 1,75 tum.
1,667 x 1,75 tum.
Trådmätare:
12 till 4 AWG
2 till 500 MCM
20 till 10 AWG
22 till 16 AWG
28 till 20 AWG
8 till 1 AWG
Diameter (engelska):
0,094 tum
0,125 tum
0,187 tum.
0,375 tum
0,5 tum
1 tum
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Trådmätare Diameter (engelska)
17861569 0,235 x 1 tum. 22 till 16 AWG 0,125 tum
17809114 0,182 x 1 tum. 28 till 20 AWG 0,094 tum
17861459 0,182 x 1,75 tum. 28 till 20 AWG 0,094 tum
17851379 0,335 x 1 tum. 20 till 10 AWG 0,187 tum.
17811599 0,645 x 1 tum. 12 till 4 AWG 0,375 tum
17861389 0,645 x 1,75 tum. 12 till 4 AWG 0,375 tum
17861419 0,851 x 1,75 tum. 8 till 1 AWG 0,5 tum
17831519 1,667 x 1,75 tum. 2 till 500 MCM 1 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17861569 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173611
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för rigorösa trådmarkeringsapplikationer PermaSleeve™ Värmekrympande polyolefinetiketter kombinerar hastighet, användarvänlighet och beständighet för att skapa märkning av hög kvalitet.
  • Industriell kvalitet med hög temperatur-, UV-, kemikalie-, bränsle- och oljebeständighet
  • Självsläckande etiketter
  • Skarp, tydlig identifiering som är resistent mot skavsår och blekning
  • 3:1 värmekrympbara etiketter passar tätt runt ledningar för maximalt isoleringsskydd och permanent identifiering
  • Tillverkad av B-342 polyolefinmaterial
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klass 1)
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Blått
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Värmekrympande polyolefin
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +135 °C
Trådmätare 22 till 16 AWG
Mått (L x B) 0,235 x 1 tum.
Längd (engelska) 0,235 tum.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 5.97 mm
Diameter (engelska) 0,125 tum
Diameter (metrisk) 3.18 mm
Alternativt artikelnummer M6-125-1-342-BL