Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Bulk lågrök, noll-halogen värmekrymptråd och kabeletiketter för M7-skrivare
Produktkod. 17898414 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,182 x 1 tum
0,235 x 1 tum
0,235 x 1,75 tum
0,335 x 1 tum
0,335 x 1,75 tum
0,439 x 1 tum
0,645 x 1 tum
0,645 x 1,75 tum
Trådmätare:
12 till 8 AWG
16 till 10 AWG
20 till 16 AWG
24 till 20 AWG
8 till 4 AWG
Höjd (metrisk):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Trådmätare Höjd (metrisk)
17898414 0,235 x 1,75 tum 20 till 16 AWG 5,97 mm
17848914 0,182 x 1 tum 24 till 20 AWG 4,62 mm
17869054 0,235 x 1 tum 20 till 16 AWG 5,97 mm
17808884 0,335 x 1 tum 16 till 10 AWG 8,51 mm
17869204 0,335 x 1,75 tum 16 till 10 AWG 8,51 mm
17849224 0,439 x 1 tum 12 till 8 AWG 11,15 mm
17828854 0,645 x 1 tum 8 till 4 AWG 16,38 mm
17839104 0,645 x 1,75 tum 8 till 4 AWG 16,38 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17898414 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174429
Beräknad leverans: 09-12-2026
PermaSleeve™ Värmekrympslang är konstruerad för termisk överföringsutskrift och är idealisk för användning vid trådidentifiering.
  • Lämplig för användning i applikationer som kräver lågrökande, halogenfria, flamskyddade markörer
  • Finns i flera storlekar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL-godkänd
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Kvantitet 1000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +221 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +105 °C
Trådmätare 20 till 16 AWG
Mått (L x B) 0,235 x 1,75 tum
Längd (engelska) 0,235 tum.
Bredd (engelska) 1,75 tum
Bredd (metrisk) 44.45 mm
Höjd (metrisk) 5,97 mm
Diameter (engelska) 0,125 tum
Diameter (metrisk) 3.18 mm
Alternativt artikelnummer BM-125-175-7641