Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Kommersiella etiketter för värmekrymptråd och kabel för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17868904
Change view
Mått (L x B):
0,182 x 1 tum
0,182 x 1,75 tum
0,235 x 1 tum
0,235 x 1,75 tum
0,335 x 1 tum
0,335 x 1,75 tum
0,439 x 1 tum
0,439 x 1,75 tum
0,645 x 1 tum
0,645 x 1,75 tum
0,851 x 1 tum
Trådmätare:
12 till 4 AWG
16 till 8 AWG
20 till 10 AWG
22 till 16 AWG
28 till 20 AWG
8 till 1 AWG
Färg:
Gult
Vitt
Höjd (metrisk):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Trådmätare Färg Höjd (metrisk)
17868904 0,182 x 1 tum 28 till 20 AWG Vitt 4,62 mm
17839044 0,182 x 1,75 tum 28 till 20 AWG Vitt 4,62 mm
17828324 0,235 x 1 tum 22 till 16 AWG Vitt 5,97 mm
17818354 0,235 x 1,75 tum 22 till 16 AWG Vitt 5,97 mm
17898454 0,335 x 1 tum 20 till 10 AWG Vitt 8,51 mm
17888254 0,335 x 1,75 tum 20 till 10 AWG Vitt 8,51 mm
17808734 0,439 x 1 tum 16 till 8 AWG Vitt 11,15 mm
17868894 0,439 x 1,75 tum 16 till 8 AWG Vitt 11,15 mm
17869094 0,645 x 1 tum 12 till 4 AWG Vitt 16,38 mm
17838994 0,645 x 1,75 tum 12 till 4 AWG Vitt 16,38 mm
17808834 0,851 x 1 tum 8 till 1 AWG Vitt 21,62 mm
17868304 0,235 x 1 tum 22 till 16 AWG Gult 5,97 mm
17868144 0,235 x 1,75 tum 22 till 16 AWG Gult 5,97 mm
17898164 0,335 x 1 tum 20 till 10 AWG Gult 8,51 mm
17828314 0,335 x 1,75 tum 20 till 10 AWG Gult 8,51 mm
17859194 0,439 x 1 tum 16 till 8 AWG Gult 11,15 mm
17888974 0,439 x 1,75 tum 16 till 8 AWG Gult 11,15 mm
17899134 0,645 x 1,75 tum 12 till 4 AWG Gult 16,38 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Product Code. 17868904 Supplier Brady™ Supplier No. 174496
Beräknad leverans: 11-09-2026
Add to basket
Add to basket
PermaSleeve™ Commercial Grade Wire Markers ger prestanda i affärsklass till ett kommersiellt pris, så att du enkelt kan slutföra trådidentifieringsprojekt på hela din anläggning extra kostnad.
  • Idealisk för elentreprenörer, underhållspersonal, industritillverkare och mer
  • Värmekrymphylsor ger permanent identifiering utan några extra steg
  • Läsbara tecken i temperaturer från -55 °C till 135 °C (-67 F °till 275 °F)
  • UL224 erkänd
Specifications
Certifikat och efterlevnad UL 224
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Kvantitet 2500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +135 °C
Trådmätare 28 till 20 AWG
Mått (L x B) 0,182 x 1 tum
Längd (engelska) 0,182 tum.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 4,62 mm
Diameter (engelska) 0,094 tum
Diameter (metrisk) 2.39 mm
Alternativt artikelnummer BM-094-1-312