Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Kommersiella etiketter för värmekrymptråd och kabel för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17849064 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,851 x 1,75 tum
Produktkod. Mått (L x B)
17849064 0,851 x 1,75 tum
1 options
Produktkod. 17849064 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174488
Beräknad leverans: 15-12-2026
Dessa trådmarkörer av kommersiell kvalitet ger prestanda i affärsklass till ett kommersiellt pris, så att du enkelt kan slutföra trådidentifieringsprojekt i hela din anläggning.
  • Idealisk för elentreprenörer, underhållspersonal, industritillverkare och mer
  • Värmekrymphylsor ger permanent identifiering utan några extra steg
  • Läsbara tecken i temperaturer från -55 °C till 135 °C (-67 F °till 275 °F)
  • UL224 Godkänd
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL 224
Typ av lim Icke vidhäftande
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyolefin
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 1000 styck
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +135 °C
Mått (L x B) 0,851 x 1,75 tum
Längd (engelska) 0,851 tum.
Bredd (engelska) 1,75 tum
Bredd (metrisk) 44.45 mm
Höjd (metrisk) 21.62 mm
Alternativt artikelnummer BM-500-175-312