Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Gröna värmekrymptråds- och kabeletiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17891509 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,182 x 1 tum
0,235 x 1,75 tum
0,335 x 1 tum
0,335 x 1,75 tum
0,444 x 1,75 tum
0,645 x 1,75 tum
0,851 x 1,75 tum
1,667 x 1,75 tum
Trådmätare:
12 till 4 AWG
16 till 8 AWG
2 till 500 MCM
20 till 10 AWG
22 till 16 AWG
28 till 20 AWG
8 till 1 AWG
Diameter (engelska):
0,094 tum
0,125 tum
0,187 tum.
0,25 tum
0,375 tum
0,5 tum
1 tum
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Trådmätare Diameter (engelska)
17891509 0,235 x 1,75 tum 22 till 16 AWG 0,125 tum
17821409 0,182 x 1 tum 28 till 20 AWG 0,094 tum
17831469 0,335 x 1 tum 20 till 10 AWG 0,187 tum.
17871409 0,335 x 1,75 tum 20 till 10 AWG 0,187 tum.
17861409 0,444 x 1,75 tum 16 till 8 AWG 0,25 tum
17831389 0,645 x 1,75 tum 12 till 4 AWG 0,375 tum
17841389 0,851 x 1,75 tum 8 till 1 AWG 0,5 tum
17821519 1,667 x 1,75 tum 2 till 500 MCM 1 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17891509 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173606
Beräknad leverans: 18-12-2026
Designad för rigorösa trådmarkeringsapplikationer PermaSleeve™ Värmekrympande polyolefinetiketter kombinerar hastighet, användarvänlighet och beständighet för att skapa märkning av hög kvalitet.
  • Industriell kvalitet med hög temperatur-, UV-, kemikalie-, bränsle- och oljebeständighet
  • Självsläckande etiketter
  • Skarp, tydlig identifiering som är resistent mot skavsår och blekning
  • 3:1 värmekrympbara etiketter passar tätt runt ledningar för maximalt isoleringsskydd och permanent identifiering
  • Tillverkad av B-342 polyolefinmaterial
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klass 1)
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Klart
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +135 °C
Trådmätare 22 till 16 AWG
Mått (L x B) 0,235 x 1,75 tum
Längd (engelska) 0,235 tum.
Bredd (engelska) 1,75 tum
Bredd (metrisk) 44.45 mm
Höjd (metrisk) 5.97 mm
Diameter (engelska) 0,125 tum
Diameter (metrisk) 3.18 mm
Alternativt artikelnummer M6-125-175-342-GR