Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Värmekrympetiketter
Produktkod. 17950670
Change view
Mått (L x B):
0,235 x 0,235 tum.
0,235 x 0,75 tum.
0,335 x 0,335 tum.
0,335 x 0,75 tum.
0,439 x 0,439 tum.
0,439 x 0,75 tum.
0,645 x 0,645 tum.
0,645 x 0,75 tum.
25,40 mm (B) x 16,38 mm (H)
25,40 mm (B) x 5,97 mm (H)
25,40 mm (B) x 8,51 mm (H)
25,78 mm (B) x 11,15 mm (H)
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
Färg:
Gult
Vitt
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Formatera Färg
17950670 0,235 x 0,235 tum. Kontinuerligt Vitt
17960770 0,235 x 0,235 tum. Kontinuerligt Gult
17930760 0,235 x 0,75 tum. Kassett (tejp) Vitt
17891789 25,40 mm (B) x 5,97 mm (H) Utstansad Vitt
17980750 0,335 x 0,335 tum. Kontinuerligt Vitt
17920760 0,335 x 0,335 tum. Kontinuerligt Gult
17910760 0,335 x 0,75 tum. Utstansad Vitt
17801749 25,40 mm (B) x 8,51 mm (H) Kassett (tejp) Vitt
17990750 0,439 x 0,439 tum. Kontinuerligt Vitt
17980670 0,439 x 0,439 tum. Kontinuerligt Gult
17900760 0,439 x 0,75 tum. Kassett (tejp) Vitt
17861769 25,78 mm (B) x 11,15 mm (H) Utstansad Vitt
17961950 0,645 x 0,645 tum. Kontinuerligt Vitt
17940760 0,645 x 0,75 tum. Kassett (tejp) Vitt
17821829 25,40 mm (B) x 16,38 mm (H) Utstansad Vitt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17950670 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170712
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märk ledningar permanent med det hållbara PermaSleeve™ PS Värmekrympande polyolefinhylsa etikettmaterial (B-342). Designad för användning med en hållbar Brady™ handhållen etikettskrivare.
  • Designad speciellt för rigorösa kabel- och trådmärkningstillämpningar
  • Självslocknande och motståndskraftig mot extrema temperaturer, UV-ljus, kemikalier, bränsle och olja
  • Snabb krympning för att spara installationstid och kostnader
  • Tillverkad med en skarp, tydlig identifieringsyta som är resistent mot nötning och blekning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klass 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kontinuerligt
Material Värmekrympande polyolefin
Produkttyp Tråd- och kabelmarkörer
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Electrical labelling;Wire and cable labelling
För användning med (utrustning) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Kvantitet 1
Temperaturområde (engelska) -67°F to 275°F
Temperaturområde (metriskt) -55° C till 135° C
Trådmätare 22 AWG - 16 AWG
Mått (L x B) 0,235 x 0,235 tum.
Längd (engelska) 7 ft.
Längd (metrisk) 2.13 m
Bredd (engelska) 0,235 tum.
Bredd (metrisk) 0.6 cm
Höjd (engelska) 0.235 in
Höjd (metrisk) 5.97 mm
Alternativt artikelnummer M4C-125-342