Beskrivning
- Designad speciellt för rigorösa kabel- och trådmärkningstillämpningar
- Självslocknande och motståndskraftig mot extrema temperaturer, UV-ljus, kemikalier, bränsle och olja
- Snabb krympning för att spara installationstid och kostnader
- Tillverkad med en skarp, tydlig identifieringsyta som är resistent mot nötning och blekning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klass 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202 |
| Typ av lim | Icke vidhäftande |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kontinuerligt |
| Material | Polyolefin |
| Produkttyp | Tråd- och kabelmarkörer |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Elektrisk märkning; Märkning av ledningar och kablar |
| För användning med (utrustning) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Visa mer |