Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Heat-Shrink Polyolefin BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge
Produktkod. 15183359
Change view
Bredd (engelska):
0,235 tum
0,335 tum
0,439 tum
0,645 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) unitSize
15183359 0,335 tum Varje
15173359 0,235 tum Varje
15193359 0,439 tum Varje
15103369 0,645 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15183359 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 131609
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use in harsh environments. Brady™ PermaSleeve™ Heat-Shrink Polyolefin BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridges are durable and the shrink rate saves time during installation.
  • 3:1 heat shrinkable sleeve fits snugly around wire
  • Chemical, corrosion and UV resistant
  • One cartridge contains 80 labels
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognised to UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1); SAE-AS-81531
Beskrivning Shrink Ratio: 3:1
Färg Black, White
Avsluta Matte
Formatera Cartridge
Material Polyolefin (B-342)
Produkttyp Label Maker Cartridge
För användning med (applikation) Wire and cable marking
För användning med (utrustning) BMP™51, BMP™53, BMP™41 Printers
Etiketter per rad 1
Kvantitet 80/Pk.
Form Rectangle
Krympförhållande 3:01
Temperaturområde (metriskt) -55 °C to 135 °C
Mått (L x B) 8.50 x 19.05 mm
Bredd (engelska) 0,335 tum
Bredd (metrisk) 19.05 mm
Höjd (engelska) 0.75 ft.
Höjd (metrisk) 8.50 mm