Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Heat-Shrink Polyolefin BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge
Beskrivning
- 3:1 heat shrinkable sleeve fits snugly around wire
- Chemical, corrosion and UV resistant
- One cartridge contains 80 labels
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Shrink Ratio: 3:1 |
| Färg | Black, White |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Cartridge |
| Material | Polyolefin (B-342) |
| Produkttyp | Label Maker Cartridge |
| För användning med (applikation) | Wire and cable marking |
| För användning med (utrustning) | BMP™51, BMP™53, BMP™41 Printers |
| Bredd (engelska) | 0,439 tum |
| Höjd (engelska) | 0.75 ft. |