Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Värmekrymptråd och -kabel kontinuerliga etiketter för M6/M7-skrivare
Beskrivning
- Mycket hög temperaturbeständighet, UV-beständig, kemikaliebeständig, bränsle- och oljebeständig, självsläckande
- Skarp, tydlig identifiering som är resistent mot skavsår och blekning
- 3:1 värmekrympetiketter passar tätt runt ledningar för maximalt isoleringsskydd och permanent identifiering
- Tillverkad av B-342 polyolefinmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Metod 215, metod 215K, MIL-DTL-23053/5 Klass 1, MIL-M-81531, MIL-STD-202, MIL-STD-202F, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/860C), 5/830C, SAE 3/5230 AS-81531 |
| Typ av lim | Icke vidhäftande |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kontinuerligt |
| Material | Polyolefin |
| Produkttyp | Etiketter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning |
| För användning med (utrustning) | M710, BMP71 |
| Visa mer |