Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Värmekrymptråd och -kabel kontinuerliga etiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17898954 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
15 meter x 0,235 tum
15 meter x 0,335 tum
15 meter x 0,439 tum
50 fot x 0,645 tum
50 fot x 0,851 tum
50 fot x 1,66 tum
Trådmätare:
12 till 4 AWG
16 till 8 AWG
2 till 500 MCM
20 till 10 AWG
22 till 16 AWG
8 till 1 AWG
Diameter (engelska):
0,125 tum
0,187 tum.
0,25 tum
0,375 tum
0,5 tum
1 tum
Höjd (metrisk):
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
42,16 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Trådmätare Diameter (engelska) Höjd (metrisk)
17898954 50 fot x 0,645 tum 12 till 4 AWG 0,375 tum 16,38 mm
17848804 15 meter x 0,235 tum 22 till 16 AWG 0,125 tum 5,97 mm
17839074 15 meter x 0,335 tum 20 till 10 AWG 0,187 tum. 8,51 mm
17888954 15 meter x 0,439 tum 16 till 8 AWG 0,25 tum 11,15 mm
17888824 50 fot x 0,851 tum 8 till 1 AWG 0,5 tum 21,62 mm
17858954 50 fot x 1,66 tum 2 till 500 MCM 1 tum 42,16 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17898954 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174517
Beräknad leverans: 17-11-2026
Designad för rigorösa trådmarkeringsapplikationer, PermaSleeve™ Värmekrympande polyolefinetiketter kombinerar hastighet, användarvänlighet och beständighet för att skapa märkning av hög kvalitet.
  • Mycket hög temperaturbeständighet, UV-beständig, kemikaliebeständig, bränsle- och oljebeständig, självsläckande
  • Skarp, tydlig identifiering som är resistent mot skavsår och blekning
  • 3:1 värmekrympetiketter passar tätt runt ledningar för maximalt isoleringsskydd och permanent identifiering
  • Tillverkad av B-342 polyolefinmaterial
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Metod 215, metod 215K, MIL-DTL-23053/5 Klass 1, MIL-M-81531, MIL-STD-202, MIL-STD-202F, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/860C), 5/830C, SAE 3/5230 AS-81531
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kontinuerligt
Material Värmekrympande polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +135 °C
Trådmätare 12 till 4 AWG
Mått (L x B) 50 fot x 0,645 tum
Längd (engelska) 50 ft.
Längd (metrisk) 15.24 m
Bredd (engelska) 0,645 tum.
Bredd (metrisk) 16.38 mm
Höjd (metrisk) 16,38 mm
Diameter (engelska) 0,375 tum
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer BM7C-375-342
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.