Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Värmekrymptråd och kabeletiketter för M6/M7-skrivare, roterade på liner
Mått (LxB):
0,182 x 2 tum.
0,235 x 2 tum.
0,335 x 2 tum.
0,444 x 2 tum.
0,645 x 2 tum.
0,851 x 2 tum.
1,25 x 2 tum.
1,667 x 2 tum.
Trådmätare:
12 till 4 AWG
16 till 8 AWG
2 till 500 MCM
20 till 10 AWG
22 till 16 AWG
28 till 20 AWG
6 till 0000 AWG
8 till 1 AWG
Färg:
Gult
Svart
Vitt
Höjd (metrisk):
4.62 mm
5.97 mm
8.51 mm
11.28 mm
16.38 mm
21.62 mm
31.75 mm
42.34 mm
Beskrivning
- Mycket hög temperaturbeständighet, UV-beständig, kemikaliebeständig, bränsle- och oljebeständig, självsläckande
- Skarp, tydlig identifiering som är resistent mot skavsår och blekning
- 3:1 värmekrympetiketter passar tätt runt ledningar för maximalt isoleringsskydd och permanent identifiering
- Tillverkad av B-342 polyolefinmaterial
- Roterad på liner
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klass 1) |
| Typ av lim | Icke vidhäftande |
| Färg | Svart |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Värmekrympande polyolefin |
| Produkttyp | Etiketter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning |
| För användning med (utrustning) | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| Visa mer |