Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Värmekrymptråd och kabeletiketter för M6/M7-skrivare, roterade på liner
Produktkod. 17889124 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,182 x 2 tum
0,235 x 2 tum
0,335 x 2 tum
0,444 x 2 tum
0,645 x 2 tum
0,851 x 2 tum
1,25 x 2 tum
1,667 x 2 tum
Trådmätare:
12 till 4 AWG
16 till 8 AWG
2 till 500 MCM
20 till 10 AWG
22 till 16 AWG
28 till 20 AWG
6 till 0000 AWG
8 till 1 AWG
Färg:
Gult
Svart
Vitt
Höjd (metrisk):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,28 mm
16,38 mm
21,62 mm
31,75 mm
42,34 mm
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Trådmätare Färg Höjd (metrisk)
17889124 1,25 x 2 tum 6 till 0000 AWG Svart 31,75 mm
17891629 0,182 x 2 tum 28 till 20 AWG Vitt 4,62 mm
17801519 0,235 x 2 tum 22 till 16 AWG Vitt 5,97 mm
17851569 0,335 x 2 tum 20 till 10 AWG Vitt 8,51 mm
17871699 0,444 x 2 tum 16 till 8 AWG Vitt 11,28 mm
17871709 0,645 x 2 tum 12 till 4 AWG Vitt 16,38 mm
17861469 0,851 x 2 tum 8 till 1 AWG Vitt 21,62 mm
17801409 1,25 x 2 tum 6 till 0000 AWG Vitt 31,75 mm
17831429 1,667 x 2 tum 2 till 500 MCM Vitt 42,34 mm
17878954 0,182 x 2 tum 28 till 20 AWG Svart 4,62 mm
17819174 0,235 x 2 tum 22 till 16 AWG Svart 5,97 mm
17879204 0,335 x 2 tum 20 till 10 AWG Svart 8,51 mm
17858784 0,444 x 2 tum 16 till 8 AWG Svart 11,28 mm
17829184 0,645 x 2 tum 12 till 4 AWG Svart 16,38 mm
17878944 0,851 x 2 tum 8 till 1 AWG Svart 21,62 mm
17879214 1,667 x 2 tum 2 till 500 MCM Svart 42,34 mm
17851409 0,182 x 2 tum 28 till 20 AWG Gult 4,62 mm
17891429 0,235 x 2 tum 22 till 16 AWG Gult 5,97 mm
17821569 0,335 x 2 tum 20 till 10 AWG Gult 8,51 mm
17861559 0,444 x 2 tum 16 till 8 AWG Gult 11,28 mm
17801529 0,645 x 2 tum 12 till 4 AWG Gult 16,38 mm
17851489 0,851 x 2 tum 8 till 1 AWG Gult 21,62 mm
17841429 1,25 x 2 tum 6 till 0000 AWG Gult 31,75 mm
17871379 1,667 x 2 tum 2 till 500 MCM Gult 42,34 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 17889124 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173680
Beräknad leverans: 15-12-2026
Designad för rigorösa trådmarkeringsapplikationer, PermaSleeve™ Värmekrympande polyolefinetiketter kombinerar hastighet, användarvänlighet och beständighet för att skapa märkning av hög kvalitet.
  • Mycket hög temperaturbeständighet, UV-beständig, kemikaliebeständig, bränsle- och oljebeständig, självsläckande
  • Skarp, tydlig identifiering som är resistent mot skavsår och blekning
  • 3:1 värmekrympetiketter passar tätt runt ledningar för maximalt isoleringsskydd och permanent identifiering
  • Tillverkad av B-342 polyolefinmaterial
  • Roterad på liner
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klass 1)
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Svart
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Värmekrympande polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Kvantitet 70 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +135 °C
Trådmätare 6 till 0000 AWG
Mått (L x B) 1,25 x 2 tum
Längd (engelska) 1,25 tum.
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Höjd (metrisk) 31,75 mm
Diameter (engelska) 0,75 tum
Diameter (metrisk) 19.05 mm
Alternativt artikelnummer M6-750-2-342-BK-R