Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Låg rök noll halogen Värmekrympetiketter
Produktkod. 17991950 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
5,5 fot x 0,235 tum.
5,5 fot x 0,335 tum.
5,5 fot x 0,439 tum.
5,5 fot x 0,645 tum.
Färg:
Gult
Vitt
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg
17991950 5,5 fot x 0,235 tum. Vitt
17901960 5,5 fot x 0,235 tum. Gult
17831769 5,5 fot x 0,335 tum. Vitt
17871789 5,5 fot x 0,335 tum. Gult
17831749 5,5 fot x 0,439 tum. Vitt
17811829 5,5 fot x 0,439 tum. Gult
17891739 5,5 fot x 0,645 tum. Vitt
17891819 5,5 fot x 0,645 tum. Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17991950 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170848
Beräknad leverans: 04-12-2026
Märk ledningar och kablar permanent med det rökfria, halogenfria etikettmaterialet B-7641 polyolefin. Fördimensionerad för att passa de flesta tråd- och kabelenheter. Skriv ut med en Brady™ handhållen etikettmaskin.
  • Designad för masstransport och marina applikationer där flamskyddade, rökfattiga trådmärkningsmaterial krävs
  • Flamskyddad och resistent mot temperaturer från -30 °C till 105 °C (22 F °till 221 °F)
  • Snabb krympning med ett 2:1 krympförhållande; fäster permanent till ledningar snabbt med en värmepistol (Brady artikel PMS-HG-1)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS-6853 (1999) Vehicle Category 1A; EN-45545-2, requirement 24, Vehicle Category HL3;Zero Halogen Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kontinuerligt
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Electrical labelling;Wire and cable labelling
För användning med (utrustning) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Kvantitet 1
Temperaturområde (engelska) -67°F to 221°F
Temperaturområde (metriskt) -55°C to 105°C
Trådmätare 20 AWG - 16 AWG
Mått (L x B) 5,5 fot x 0,235 tum.
Längd (engelska) 5.5 ft.
Längd (metrisk) 1.68 m
Bredd (engelska) 0,235 tum.
Bredd (metrisk) 0.6 cm
Höjd (engelska) 0.235 in
Höjd (metrisk) 5.97 mm
Alternativt artikelnummer M4C-125-7641