Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Rosa värmekrymptråd och kabeletiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17891379 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,444 x 1 tum
0,645 x 1,75 tum
1,667 x 1,75 tum
Trådmätare:
12 till 4 AWG
16 till 8 AWG
2 till 500 MCM
Diameter (engelska):
0,25 tum
0,375 tum
1 tum
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Trådmätare Diameter (engelska)
17891379 1,667 x 1,75 tum 2 till 500 MCM 1 tum
17811559 0,444 x 1 tum 16 till 8 AWG 0,25 tum
17801699 0,645 x 1,75 tum 12 till 4 AWG 0,375 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17891379 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173597
Beräknad leverans: 18-12-2026
Designad för rigorösa trådmarkeringsapplikationer PermaSleeve™ Värmekrympande polyolefinetiketter kombinerar hastighet, användarvänlighet och beständighet för att skapa märkning av hög kvalitet.
  • Industriell kvalitet med hög temperatur-, UV-, kemikalie-, bränsle- och oljebeständighet
  • Självsläckande etiketter
  • Skarp, tydlig identifiering som är resistent mot skavsår och blekning
  • 3:1 värmekrympbara etiketter passar tätt runt ledningar för maximalt isoleringsskydd och permanent identifiering
  • Tillverkad av B-342 polyolefinmaterial
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klass 1)
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Rosa
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Värmekrympande polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Kvantitet 50 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +135 °C
Trådmätare 2 till 500 MCM
Mått (L x B) 1,667 x 1,75 tum
Längd (engelska) 1,667 tum.
Bredd (engelska) 1,75 tum
Bredd (metrisk) 44.45 mm
Höjd (metrisk) 42.34 mm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Alternativt artikelnummer M6-1000-175-342-PK