Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Polyolefinetikettkassetter för skrivare i ™BMP 21-serien
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- Blekningsbeständig och flamskyddsmedel
- Värmekrympbar till 3:1 krympningsförhållande
- Finns i kontinuerligt klipp-till-längd-format
- Användning med BMP21, BMP21-Plus-skrivare
- För elentreprenörer, panelbyggare, automationstekniker och industriproffs
- Panelidentifiering, ledning- och kabelmärkning
Uppfyllande
RoHS-kompatibel, UL-godkänd, WEEE, EU REACH SVHC, SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klass 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, CSA accepterad
†Inte kompatibel med ID PAL™ skrivare
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CSA, MIL-STD-202, SAE-DTL-23053/5 Klass 1, SAE-M-81531, UL |
| Typ av lim | Heat Shrink |
| Färg | Svart |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Patron, etikett |
| Material | Polyolefin |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikettkassett |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Kabel- och kabelmärkning, panelidentifiering |
| Visa mer |