Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Polyolefinetikettkassetter för skrivare i ™BMP 21-serien
Produktkod. 11513894
Change view
Färg:
Svart
Vitt
Bredd (engelska):
0,18 tum.
0,3 tum.
0,439 tum.
Bredd (metrisk):
4,572 mm
11,15 mm
16,38 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (engelska) Bredd (metrisk) unitSize
11513894 Svart 0,439 tum. 11,15 mm Varje
11503894 Svart 0,18 tum. 4,572 mm Varje
11523894 Vitt 0,3 tum. 16,38 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11513894 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 110925
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PermaSleeve™ Polyolefinetikettkassetter passar tätt runt ledningar för identifiering och skydd. Industriell klass– Extrem temperaturbeständighet, UV-beständig, Kemikaliebeständig, Bränsle- och oljebeständig, Självsläckande.
  • Blekbeständig och flamskyddad
  • Värmekrympbar till 3:1 krympförhållande
  • Tillgänglig i kontinuerligt klipp-till-längd-format
  • Använd med BMP21, BMP21-Plus skrivare
  • För elentreprenörer, panelbyggare, automationstekniker och industriproffs
Panelidentifiering, tråd- och kabelmärkning
Uppfyllande
RoHS-kompatibel, UL-godkänd, WEEE, EU REACH SVHC, SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klass 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, CSA accepterad
†Inte kompatibel med ID PAL™ skrivare
Specifikationer
Produkttyp Etikettkassett
Färg Svart
För användning med (utrustning) Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare
Material Polyolefin
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 7 ft.
Bredd (engelska) 0,439 tum.
Längd (metrisk) 2.13 m
Bredd (metrisk) 11,15 mm
Höjd (engelska) 0.439 in
Höjd (metrisk) 11.15 mm
Mått (L x B) 7 x 0,439 tum. (2,13 mx 11,15 mm)
Beskrivning PermaSleeve Värmekrympande polyolefinhylsa för BMP21-PLUS; BMP21; IDPAL
Avsluta Matte
Formatera Kontinuerligt
Utskrivbara sidor En
Temperaturområde (engelska) -67°F to 275°F
Temperaturområde (metriskt) -55° C till 135° C
Certifikat och efterlevnad UL erkänd till UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (klass 1); SAE-AS-81531
För användning med (applikation) Electrical labelling;Wire and cable labelling
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer M21-250-C-342