Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Polyolefinetikettkassetter för skrivare i ™BMP 21-serien
Produktkod. 11523894 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart
Vitt
Bredd (engelska):
0,18 tum.
0,3 tum.
0,439 tum.
Bredd (metrisk):
4,572 mm
11,15 mm
16,38 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (engelska) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11523894 Vitt 0,3 tum. 16,38 mm Varje
11513894 Svart 0,439 tum. 11,15 mm Varje
11503894 Svart 0,18 tum. 4,572 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11523894 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 110926
Beräknad leverans: 17-11-2026
PermaSleeve™ Polyolefinetikettkassetter passar tätt runt ledningar för identifiering och skydd. Industriell klass– Extrem temperaturbeständighet, UV-beständig, Kemikaliebeständig, Bränsle- och oljebeständig, Självsläckande.
  • Blekningsbeständig och flamskyddsmedel
  • Värmekrympbar till 3:1 krympningsförhållande
  • Finns i kontinuerligt klipp-till-längd-format
  • Användning med BMP21, BMP21-Plus-skrivare
  • För elentreprenörer, panelbyggare, automationstekniker och industriproffs
  • Panelidentifiering, ledning- och kabelmärkning
Uppfyllande
RoHS-kompatibel, UL-godkänd, WEEE, EU REACH SVHC, SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klass 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, CSA accepterad
†Inte kompatibel med ID PAL™ skrivare
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CSA, MIL-STD-202, SAE-DTL-23053/5 Klass 1, SAE-M-81531, UL
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Patron, etikett
Material Polyolefin
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikettkassett
För användning med (applikation) Kabel- och kabelmärkning, panelidentifiering
För användning med (utrustning) Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare
Kvantitet 1 rulle
Temperaturområde (engelska) -67 °F till 275 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till 135 °C
Mått (L x B) 16.38 mm (H) x 2.13 m (L)
Längd (engelska) 7 ft.
Längd (metrisk) 2.13 m
Bredd (engelska) 0,3 tum.
Bredd (metrisk) 16,38 mm
Höjd (engelska) 0,645 tum
Höjd (metrisk) 2.13 m
Alternativt artikelnummer M21-375-C-342