Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Röd värmekrymptråd och kabeletiketter för M6/M7-skrivare
Handla allt Brady ProdukterDescription
- Industriell kvalitet med hög temperatur-, UV-, kemikalie-, bränsle- och oljebeständighet
- Självsläckande etiketter
- Skarp, tydlig identifiering som är resistent mot skavsår och blekning
- 3:1 värmekrympbara etiketter passar tätt runt ledningar för maximalt isoleringsskydd och permanent identifiering
- Tillverkad av B-342 polyolefinmaterial
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klass 1) |
| Typ av lim | Icke vidhäftande |
| Färg | Rött |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Polyolefin |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning |
| För användning med (utrustning) | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| Show More |