Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Vita värmekrympande tråd- och kabelstansade etiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17858914
Change view
Mått (L x B):
0,182 x 0,5 tum
0,182 x 0,875 tum
0,182 x 1 tum
0,182 x 1,75 tum
0,235 x 0,5 tum
0,235 x 0,583 tum
0,235 x 0,875 tum
0,235 x 1 tum
0,235 x 1,75 tum
0,335 x 0,437 tum
0,335 x 0,515 tum
0,335 x 0,583 tum
0,335 x 0,875 tum
0,335 x 1 tum
0,335 x 1,75 tum
0,439 x 1 tum
0,439 x 1,75 tum
0,645 x 0,5 tum
0,645 x 0,875 tum
0,645 x 1 tum
0,645 x 1,75 tum
0,851 x 1 tum
0,851 x 1,75 tum
1,66 x 1,75 tum
Höjd (metrisk):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
42,16 mm
Trådmätare:
12 till 4 AWG
16 till 8 AWG
2 till 500 MCM
20 till 10 AWG
22 till 16 AWG
28 till 20 AWG
8 till 1 AWG
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Höjd (metrisk) Trådmätare
17858914 0,182 x 0,5 tum 4,62 mm 28 till 20 AWG
17838984 0,182 x 0,875 tum 4,62 mm 28 till 20 AWG
17859094 0,182 x 1 tum 4,62 mm 28 till 20 AWG
17828794 0,182 x 1,75 tum 4,62 mm 28 till 20 AWG
17838234 0,235 x 0,583 tum 5,97 mm 22 till 16 AWG
17828234 0,235 x 0,5 tum 5,97 mm 22 till 16 AWG
17838144 0,235 x 0,875 tum 5,97 mm 22 till 16 AWG
17888134 0,235 x 1 tum 5,97 mm 22 till 16 AWG
17868234 0,235 x 1,75 tum 5,97 mm 22 till 16 AWG
17808314 0,335 x 0,437 tum 8,51 mm 20 till 10 AWG
17878374 0,335 x 0,515 tum 8,51 mm 20 till 10 AWG
17898314 0,335 x 0,583 tum 8,51 mm 20 till 10 AWG
17808264 0,335 x 0,875 tum 8,51 mm 20 till 10 AWG
17868374 0,335 x 1 tum 8,51 mm 20 till 10 AWG
17878384 0,335 x 1,75 tum 8,51 mm 20 till 10 AWG
17888944 0,439 x 1 tum 11,15 mm 16 till 8 AWG
17808904 0,439 x 1,75 tum 11,15 mm 16 till 8 AWG
17858804 0,645 x 0,5 tum 16,38 mm 12 till 4 AWG
17848934 0,645 x 0,875 tum 16,38 mm 12 till 4 AWG
17819014 0,645 x 1 tum 16,38 mm 12 till 4 AWG
17828994 0,645 x 1,75 tum 16,38 mm 12 till 4 AWG
17849014 0,851 x 1 tum 21,62 mm 8 till 1 AWG
17829024 0,851 x 1,75 tum 21,62 mm 8 till 1 AWG
17868134 1,66 x 1,75 tum 42,16 mm 2 till 500 MCM
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 17858914 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174498
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för rigorösa trådmarkeringsapplikationer, PermaSleeve™ Värmekrympande polyolefinetiketter kombinerar hastighet, användarvänlighet och beständighet för att skapa märkning av hög kvalitet.
  • Mycket hög temperaturbeständighet, UV-beständig, kemikaliebeständig, bränsle- och oljebeständig, självsläckande
  • Skarp, tydlig identifiering som är resistent mot skavsår och blekning
  • 3:1 värmekrympetiketter passar tätt runt ledningar för maximalt isoleringsskydd och permanent identifiering
  • Tillverkad av B-342 polyolefin
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klass 1)
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Värmekrympande polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +135 °C
Trådmätare 28 till 20 AWG
Mått (L x B) 0,182 x 0,5 tum
Längd (engelska) 0,182 tum.
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 mm
Höjd (metrisk) 4,62 mm
Diameter (engelska) 0,094 tum
Diameter (metrisk) 2.39 mm
Alternativt artikelnummer BM-094-1-342-2