Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Vita värmekrymptråds- och kabeletiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17879074
Change view
Mått (LxB):
0,182 x 1 tum.
0,182 x 1,75 tum.
0,235 x 1 tum.
0,235 x 1,75 tum.
0,335 x 1 tum.
0,335 x 1,75 tum.
0,439 x 1 tum.
0,439 x 1,75 tum.
0,444 x 1 tum.
0,444 x 1,75 tum.
0,645 x 1 tum.
0,645 x 1,75 tum.
0,851 x 1 tum.
0,851 x 1,75 tum.
1,25 x 1 tum.
1,25 x 1,75 tum.
1,66 x 1 tum.
1,66 x 1,75 tum.
1,667 x 1 tum.
1,667 x 1,75 tum.
Trådmätare:
12 till 4 AWG
16 till 8 AWG
2 till 500 MCM
20 till 10 AWG
22 till 16 AWG
28 till 20 AWG
6 till 0000 AWG
8 till 1 AWG
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mått (LxB) Trådmätare För användning med (utrustning)
17879074 0,645 x 1 tum. 12 till 4 AWG M710, BMP71
17881429 0,182 x 1 tum. 28 till 20 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17879184 0,182 x 1 tum. 28 till 20 AWG M710, BMP71
17841679 0,182 x 1,75 tum. 28 till 20 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17878974 0,182 x 1,75 tum. 28 till 20 AWG M710, BMP71
17881679 0,235 x 1 tum. 22 till 16 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17818884 0,235 x 1 tum. 22 till 16 AWG M710, BMP71
17861379 0,235 x 1,75 tum. 22 till 16 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17878824 0,235 x 1,75 tum. 22 till 16 AWG M710, BMP71
17851599 0,335 x 1 tum. 20 till 10 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17898874 0,335 x 1 tum. 20 till 10 AWG M710, BMP71
17811409 0,335 x 1,75 tum. 20 till 10 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17849034 0,439 x 1 tum. 16 till 8 AWG M710, BMP71
17808964 0,439 x 1,75 tum. 16 till 8 AWG M710, BMP71
17841649 0,444 x 1 tum. 16 till 8 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17821649 0,444 x 1,75 tum. 16 till 8 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17891519 0,645 x 1 tum. 12 till 4 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17811489 0,645 x 1,75 tum. 12 till 4 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17868834 0,645 x 1,75 tum. 12 till 4 AWG M710, BMP71
17881619 0,851 x 1 tum. 8 till 1 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17808774 0,851 x 1 tum. 8 till 1 AWG M710, BMP71
17881379 0,851 x 1,75 tum. 8 till 1 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17841379 1,25 x 1 tum. 6 till 0000 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17838834 1,66 x 1 tum. 2 till 500 MCM M710, BMP71
17828764 1,66 x 1,75 tum. 2 till 500 MCM M710, BMP71
17831629 1,667 x 1 tum. 2 till 500 MCM M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17891599 1,667 x 1,75 tum. 2 till 500 MCM M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17801639 1,25 x 1,75 tum. 6 till 0000 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17879074 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174610
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Designad för rigorösa trådmarkeringsapplikationer PermaSleeve™ Värmekrympande polyolefinetiketter kombinerar hastighet, användarvänlighet och beständighet för att skapa märkning av hög kvalitet.
  • Industriell kvalitet med hög temperatur-, UV-, kemikalie-, bränsle- och oljebeständighet
  • Självsläckande etiketter
  • Skarp, tydlig identifiering som är resistent mot skavsår och blekning
  • 3:1 värmekrympbara etiketter passar tätt runt ledningar för maximalt isoleringsskydd och permanent identifiering
  • Tillverkad av B-342 polyolefinmaterial
Especificaciones
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klass 1)
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Värmekrympande polyolefin
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +135 °C
Trådmätare 12 till 4 AWG
Mått (LxB) 0,645 x 1 tum.
Längd (engelska) 0,645 tum.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 16.38 mm
Diameter (engelska) 0,375 tum
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M7-375-1-342
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.