Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Vita värmekrymptråds- och kabeletiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17881429
Change view
Mått (L x B):
0,182 x 1 tum
0,182 x 1,75 tum
0,235 x 1 tum
0,235 x 1,75 tum
0,335 x 1 tum
0,335 x 1,75 tum
0,439 x 1 tum
0,439 x 1,75 tum
0,444 x 1 tum
0,444 x 1,75 tum
0,645 x 1 tum
0,645 x 1,75 tum
0,851 x 1 tum
0,851 x 1,75 tum
1,25 x 1 tum
1,25 x 1,75 tum
1,66 x 1,75 tum
1,66 x 2,5 cm.
1,667 x 1 tum
1,667 x 1,75 tum
Trådmätare:
12 till 4 AWG
16 till 8 AWG
2 till 500 MCM
20 till 10 AWG
22 till 16 AWG
28 till 20 AWG
6 till 0000 AWG
8 till 1 AWG
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Trådmätare För användning med (utrustning)
17881429 0,182 x 1 tum 28 till 20 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17879184 0,182 x 1 tum 28 till 20 AWG M710, BMP71
17841679 0,182 x 1,75 tum 28 till 20 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17878974 0,182 x 1,75 tum 28 till 20 AWG M710, BMP71
17881679 0,235 x 1 tum 22 till 16 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17818884 0,235 x 1 tum 22 till 16 AWG M710, BMP71
17861379 0,235 x 1,75 tum 22 till 16 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17878824 0,235 x 1,75 tum 22 till 16 AWG M710, BMP71
17851599 0,335 x 1 tum 20 till 10 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17898874 0,335 x 1 tum 20 till 10 AWG M710, BMP71
17811409 0,335 x 1,75 tum 20 till 10 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17849034 0,439 x 1 tum 16 till 8 AWG M710, BMP71
17808964 0,439 x 1,75 tum 16 till 8 AWG M710, BMP71
17841649 0,444 x 1 tum 16 till 8 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17821649 0,444 x 1,75 tum 16 till 8 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17891519 0,645 x 1 tum 12 till 4 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17879074 0,645 x 1 tum 12 till 4 AWG M710, BMP71
17811489 0,645 x 1,75 tum 12 till 4 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17868834 0,645 x 1,75 tum 12 till 4 AWG M710, BMP71
17881619 0,851 x 1 tum 8 till 1 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17808774 0,851 x 1 tum 8 till 1 AWG M710, BMP71
17881379 0,851 x 1,75 tum 8 till 1 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17841379 1,25 x 1 tum 6 till 0000 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17838834 1,66 x 2,5 cm. 2 till 500 MCM M710, BMP71
17828764 1,66 x 1,75 tum 2 till 500 MCM M710, BMP71
17831629 1,667 x 1 tum 2 till 500 MCM M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17891599 1,667 x 1,75 tum 2 till 500 MCM M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17801639 1,25 x 1,75 tum 6 till 0000 AWG M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Produktkod. 17881429 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173588
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för rigorösa trådmarkeringsapplikationer PermaSleeve™ Värmekrympande polyolefinetiketter kombinerar hastighet, användarvänlighet och beständighet för att skapa märkning av hög kvalitet.
  • Industriell kvalitet med hög temperatur-, UV-, kemikalie-, bränsle- och oljebeständighet
  • Självsläckande etiketter
  • Skarp, tydlig identifiering som är resistent mot skavsår och blekning
  • 3:1 värmekrympbara etiketter passar tätt runt ledningar för maximalt isoleringsskydd och permanent identifiering
  • Tillverkad av B-342 polyolefinmaterial
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klass 1)
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +135 °C
Trådmätare 28 till 20 AWG
Mått (L x B) 0,182 x 1 tum
Längd (engelska) 0,182 tum.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 4.62 mm
Diameter (engelska) 0,094 tum
Diameter (metrisk) 2.39 mm
Alternativt artikelnummer M6-094-1-342-WT
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.