Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Vita etiketter för hög temperatur krymptråd och kabel för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17881469 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,182 x 1 tum
0,182 x 1,75 tum
0,235 x 1 tum
0,235 x 1,75 tum
0,335 x 1 tum
0,335 x 1,75 tum
0,444 x 1 tum
0,444 x 1,75 tum
0,645 x 1 tum
0,645 x 1,75 tum
0,851 x 1 tum
0,851 x 1,75 tum
1,25 x 1,75 tum
1,667 x 1 tum
1,667 x 1,75 tum
Trådmätare:
00 AWG till 500 MCM
12 till 8 AWG
16 till 10 AWG
2 till 0000 AWG
20 till 16 AWG
26 till 18 AWG
6 till 1 AWG
8 till 4 AWG
Diameter (engelska):
0,094 tum
0,125 tum
0,187 tum.
0,25 tum
0,375 tum
0,5 tum
0,75 tum
1 tum
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Trådmätare Diameter (engelska)
17881469 0,851 x 1 tum 6 till 1 AWG 0,5 tum
17851359 0,182 x 1 tum 26 till 18 AWG 0,094 tum
17821449 0,182 x 1,75 tum 26 till 18 AWG 0,094 tum
17831579 0,235 x 1 tum 20 till 16 AWG 0,125 tum
17811539 0,235 x 1,75 tum 20 till 16 AWG 0,125 tum
17891609 0,335 x 1 tum 16 till 10 AWG 0,187 tum.
17831559 0,335 x 1,75 tum 16 till 10 AWG 0,187 tum.
17801619 0,444 x 1 tum 12 till 8 AWG 0,25 tum
17801629 0,444 x 1,75 tum 12 till 8 AWG 0,25 tum
17891579 0,645 x 1 tum 8 till 4 AWG 0,375 tum
17891419 0,645 x 1,75 tum 8 till 4 AWG 0,375 tum
17811659 0,851 x 1,75 tum 6 till 1 AWG 0,5 tum
17841569 1,25 x 1,75 tum 2 till 0000 AWG 0,75 tum
17821619 1,667 x 1 tum 00 AWG till 500 MCM 1 tum
17861369 1,667 x 1,75 tum 00 AWG till 500 MCM 1 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 17881469 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173574
Beräknad leverans: 09-12-2026
PermaSleeve™ High Temp Wire Marking Heat Shrink Etiketter är speciellt utformade för applikationer med hög temperatur och lågvakuumavgasning.
  • Industriell kvalitet, blekningsbeständig, flamskyddad
  • Uppfyller kraven för NASA Vacuum Outgazing specifikation SP-R-0022A
  • Kan användas i applikationer som kräver större motståndskraft mot starka kemikalier som bränslen, smörjmedel och högeffektiva rengöringsmedel
  • Tillverkad av B-345 polyvinyliden
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (klass 2), SAE-AS-81531, RoHS-kompatibel, UL-godkänd
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material PVDF
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av tråd och kabel
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +437 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +225 °C
Trådmätare 6 till 1 AWG
Mått (L x B) 0,851 x 1 tum
Längd (engelska) 0,851 tum.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 21.62 mm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Alternativt artikelnummer M6-500-1-345-WT