Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Vita etiketter för hög temperatur krymptråd och kabel för M6/M7-skrivare
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- Industriell kvalitet, blekningsbeständig, flamskyddad
- Uppfyller kraven för NASA Vacuum Outgazing specifikation SP-R-0022A
- Kan användas i applikationer som kräver större motståndskraft mot starka kemikalier som bränslen, smörjmedel och högeffektiva rengöringsmedel
- Tillverkad av B-345 polyvinyliden
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (klass 2), SAE-AS-81531, RoHS-kompatibel, UL-godkänd |
| Typ av lim | Icke vidhäftande |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | PVDF |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Märkning av tråd och kabel |
| För användning med (utrustning) | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| Visa mer |