Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Vita lågrökande, halogenfri värmekrymptråd och kabeletiketter för M7-skrivare
Produktkod. 17868794
Change view
Mått (L x B):
0,182 x 1 tum
0,182 x 1,75 tum
0,235 x 1 tum
0,235 x 1,75 tum
0,335 x 1 tum
0,335 x 1,75 tum
0,439 x 1 tum
0,439 x 1,75 tum
0,645 x 1 tum
0,645 x 1,75 tum
0,851 x 1 tum
0,851 x 1,75 tum
1,25 x 1 tum
1,25 x 1,75 tum
Trådmätare:
12 till 8 AWG
16 till 10 AWG
2 till 0000 AWG
20 till 16 AWG
24 till 20 AWG
6 till 1 AWG
8 till 4 AWG
Höjd (metrisk):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
31,75 mm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Trådmätare Höjd (metrisk)
17868794 0,182 x 1 tum 24 till 20 AWG 4,62 mm
17878804 0,182 x 1,75 tum 24 till 20 AWG 4,62 mm
17868864 0,235 x 1 tum 20 till 16 AWG 5,97 mm
17828964 0,235 x 1,75 tum 20 till 16 AWG 5,97 mm
17818764 0,335 x 1 tum 16 till 10 AWG 8,51 mm
17889084 0,335 x 1,75 tum 16 till 10 AWG 8,51 mm
17878964 0,439 x 1 tum 12 till 8 AWG 11,15 mm
17839184 0,439 x 1,75 tum 12 till 8 AWG 11,15 mm
17898764 0,645 x 1 tum 8 till 4 AWG 16,38 mm
17858834 0,645 x 1,75 tum 8 till 4 AWG 16,38 mm
17839214 0,851 x 1 tum 6 till 1 AWG 21,62 mm
17809084 0,851 x 1,75 tum 6 till 1 AWG 21,62 mm
17818784 1,25 x 1 tum 2 till 0000 AWG 31,75 mm
17878884 1,25 x 1,75 tum 2 till 0000 AWG 31,75 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17868794 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174658
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
B-7641 värmekrymphylsa från Brady™ är ett lågrökande, halogenfritt identifieringsmaterial som används för tråd- och kabelidentifiering.
  • Tillverkad av halogenfri, flexibel flamskyddad, värmekrympbar polyolefinslang
  • Erbjuder brandsäkerhetsegenskaper och minimal rökutsläpp
  • Kompatibel med de strängaste kraven på marknaden idag för att förbättra brandsäkerhetsbehoven
  • Värmekrympförhållande 2:1
  • Använd med termotransferskrivare och Bradys ™R6000-serie halogenfria band
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL-godkänd
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +221 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +105 °C
Trådmätare 24 till 20 AWG
Mått (L x B) 0,182 x 1 tum
Längd (engelska) 0,182 tum.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 4,62 mm
Diameter (engelska) 0,094 tum
Diameter (metrisk) 2.39 mm
Alternativt artikelnummer M7-094-1-7641