Läs mer
Brady™ PermaSleeve Trådmarkeringshylsor för M610, BMP61, M611, M710 och BMP71 Skrivare
Produktkod. 17881489 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
11,18 x 8,51 mm
12,70 x 11,28 mm
12,70 x 16,38 mm
12,70 x 4,62 mm
12,70 x 5,97 mm
12,70 x 8,51 mm
14,81 x 11,28 mm
14,81 x 5,97 mm
14,81 x 8,51 mm
22,23 x 11,28 mm
22,23 x 8,51 mm
8,38 x 8,51 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17881489 8,38 x 8,51 mm
17811569 12,70 x 4,62 mm
17821369 14,81 x 5,97 mm
17821479 12,70 x 5,97 mm
17811499 22,23 x 8,51 mm
17861479 14,81 x 8,51 mm
17841369 11,18 x 8,51 mm
17831479 12,70 x 8,51 mm
17801649 14,81 x 11,28 mm
17801559 22,23 x 11,28 mm
17871549 12,70 x 11,28 mm
17871419 12,70 x 16,38 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17881489 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173978
Beräknad leverans: 18-12-2026
PermaSleeve™ Värmekrympbara trådmarkeringshylsor för M610, BMP61 och M611 skrivare. Kan även tryckas på BMP™ 71 Etikettskrivare och M710-skrivare, förutsatt att rulladaptern (M71-ADAPT-BK) används.
  • PermaSleeve™ Värmekrympbara trådmarkeringshylsor för M610, BMP61 och M611 skrivare.
  • Kan även skrivas ut på ™BMP 71 etikettskrivare och M710 skrivare, förutsatt att rulladaptern (M71-ADAPT-BK) används.
Specifikationer
Beskrivning PermaSleeve Trådmarkeringshylsor för M610, BMP61, M611, M710 och BMP71
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Polyolefin
Produkttyp Tråd- och kabelmarkörer
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Etiketter per rad 3
Kvantitet 300 Pk.
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +135 °C
Trådmätare 20 till 10 AWG
Mått (L x B) 8,38 x 8,51 mm
Längd (engelska) 0,335 tum.
Längd (metrisk) 8.51 mm
Bredd (engelska) 0,33 tum.
Bredd (metrisk) 8.38 mm
Alternativt artikelnummer M6-187-1-342-WT-3