Läs mer
Brady™ PermaSleeve Wire Marker Sleeves for M611, BMP61 and BMP71
Bredd (metrisk):
25,78 mm
44,83 mm
Höjd (metrisk):
21,61 mm
42,16 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Compatible with printers: M611; BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognized to UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1); SAE-AS-81531 |
| Beskrivning | TLS 2200/TLS PC Link PermaSleeve Wire Marker Sleeves |
| Material | Polyolefin |
| För användning med (applikation) | Wire and Cable Marking |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Temperaturområde (metriskt) | -55°C to135°C |
| Trådmätare | 8 to 1 AWG |
| Bredd (metrisk) | 25,78 mm |
| Höjd (metrisk) | 21,61 mm |
| Diameter (metrisk) | 11.43 to 4.75 mm |