Läs mer
Brady™ PermaSleeve™ Gula etiketter för värmekrymptråd och kabel för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17849214
Change view
Mått (L x B):
0,182 x 1 tum
0,182 x 1,75 tum
0,235 x 1 tum
0,235 x 1,75 tum
0,335 x 1 tum
0,335 x 1,75 tum
0,439 x 1 tum
0,439 x 1,75 tum
0,444 x 1 tum
0,444 x 1,75 tum
0,645 x 1 tum
0,645 x 1,75 tum
0,851 x 1 tum
0,851 x 1,75 tum
1,25 x 1 tum
1,25 x 1,75 tum
1,667 x 1 tum
1,667 x 1,75 tum
Trådmätare:
12 till 4 AWG
16 till 8 AWG
2 till 500 MCM
20 till 10 AWG
22 till 16 AWG
28 till 20 AWG
6 till 0000 AWG
8 till 1 AWG
Diameter (engelska):
0,094 tum
0,125 tum
0,187 tum.
0,25 tum
0,375 tum
0,5 tum
0,44 tum.
1 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Trådmätare Diameter (engelska) För användning med (utrustning)
17849214 0,182 x 1 tum 28 till 20 AWG 0,094 tum M710, BMP71
17841409 0,182 x 1 tum 28 till 20 AWG 0,094 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17888934 0,182 x 1,75 tum 28 till 20 AWG 0,094 tum M710, BMP71
17851429 0,182 x 1,75 tum 28 till 20 AWG 0,094 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17869184 0,235 x 1 tum 22 till 16 AWG 0,125 tum M710, BMP71
17821469 0,235 x 1 tum 22 till 16 AWG 0,125 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17821539 0,235 x 1,75 tum 22 till 16 AWG 0,125 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17829204 0,235 x 1,75 tum 22 till 16 AWG 0,125 tum M710, BMP71
17849074 0,335 x 1 tum 20 till 10 AWG 0,187 tum. M710, BMP71
17811639 0,335 x 1 tum 20 till 10 AWG 0,187 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17808764 0,335 x 1,75 tum 20 till 10 AWG 0,187 tum. M710, BMP71
17861429 0,335 x 1,75 tum 20 till 10 AWG 0,187 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17818964 0,439 x 1 tum 16 till 8 AWG 0,25 tum M710, BMP71
17898754 0,439 x 1,75 tum 16 till 8 AWG 0,25 tum M710, BMP71
17861399 0,444 x 1 tum 16 till 8 AWG 0,25 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17861579 0,444 x 1,75 tum 16 till 8 AWG 0,25 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17831699 0,645 x 1 tum 12 till 4 AWG 0,375 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17809004 0,645 x 1 tum 12 till 4 AWG 0,375 tum M710, BMP71
17851389 0,645 x 1,75 tum 12 till 4 AWG 0,375 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17868764 0,645 x 1,75 tum 12 till 4 AWG 0,375 tum M710, BMP71
17861489 0,851 x 1 tum 8 till 1 AWG 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17839114 0,851 x 1 tum 8 till 1 AWG 0,5 tum M710, BMP71
17881569 0,851 x 1,75 tum 8 till 1 AWG 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17899074 0,851 x 1,75 tum 8 till 1 AWG 0,5 tum M710, BMP71
17801479 1,25 x 1 tum 6 till 0000 AWG 0,44 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17811399 1,25 x 1,75 tum 6 till 0000 AWG 0,44 tum. M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17881509 1,667 x 1 tum 2 till 500 MCM 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17889024 1,667 x 1 tum 2 till 500 MCM 1 tum M710, BMP71
17851369 1,667 x 1,75 tum 2 till 500 MCM 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
17828834 1,667 x 1,75 tum 2 till 500 MCM 1 tum M710, BMP71
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Produktkod. 17849214 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174653
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för rigorösa trådmarkeringsapplikationer PermaSleeve™ Värmekrympande polyolefinetiketter kombinerar hastighet, användarvänlighet och beständighet för att skapa märkning av hög kvalitet.
  • Industriell kvalitet med hög temperatur-, UV-, kemikalie-, bränsle- och oljebeständighet
  • Självsläckande etiketter
  • Skarp, tydlig identifiering som är resistent mot skavsår och blekning
  • 3:1 värmekrympbara etiketter passar tätt runt ledningar för maximalt isoleringsskydd och permanent identifiering
  • Tillverkad av B-342 polyolefinmaterial
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klass 1)
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Gult
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Värmekrympande polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +275 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +135 °C
Trådmätare 28 till 20 AWG
Mått (L x B) 0,182 x 1 tum
Längd (engelska) 0,182 tum.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 4.62 mm
Diameter (engelska) 0,094 tum
Diameter (metrisk) 2.39 mm
Alternativt artikelnummer M7-094-1-342-YL