Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Underhåll av el och belysning
- Brady™ PermaSleeve™ Gula etiketter för värmekrymptråd och kabel för M6/M7-skrivare
Brady™ PermaSleeve™ Gula etiketter för värmekrymptråd och kabel för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17868764
Change view
Mått (L x B):
0,182 x 1 tum.
0,182 x 1,75 tum.
0,235 x 1 tum.
0,235 x 1,75 tum.
0,335 x 1 tum.
0,335 x 1,75 tum.
0,439 x 1 tum.
0,439 x 1,75 tum.
0,444 x 1 tum.
0,444 x 1,75 tum.
0,645 x 1 tum.
0,645 x 1,75 tum.
0,851 x 1 tum.
0,851 x 1,75 tum.
1,25 x 1 tum.
1,25 x 1,75 tum.
1,667 x 1 tum.
1,667 x 1,75 tum.
Trådmätare:
12 till 4 AWG
16 till 8 AWG
2 till 500 MCM
20 till 10 AWG
22 till 16 AWG
28 till 20 AWG
6 till 0000 AWG
8 till 1 AWG
Diameter (engelska):
0,094 tum
0,125 tum
0,187 tum.
0,25 tum
0,375 tum
0,5 tum
0,44 tum.
1 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
30 product options available for selection
| Produktkod. | Mått (L x B) | Trådmätare | Diameter (engelska) | För användning med (utrustning) |
|---|---|---|---|---|
| 17868764 | 0,645 x 1,75 tum. | 12 till 4 AWG | 0,375 tum | M710, BMP71 |
| 17849214 | 0,182 x 1 tum. | 28 till 20 AWG | 0,094 tum | M710, BMP71 |
| 17841409 | 0,182 x 1 tum. | 28 till 20 AWG | 0,094 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17888934 | 0,182 x 1,75 tum. | 28 till 20 AWG | 0,094 tum | M710, BMP71 |
| 17851429 | 0,182 x 1,75 tum. | 28 till 20 AWG | 0,094 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17869184 | 0,235 x 1 tum. | 22 till 16 AWG | 0,125 tum | M710, BMP71 |
| 17821469 | 0,235 x 1 tum. | 22 till 16 AWG | 0,125 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17821539 | 0,235 x 1,75 tum. | 22 till 16 AWG | 0,125 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17829204 | 0,235 x 1,75 tum. | 22 till 16 AWG | 0,125 tum | M710, BMP71 |
| 17849074 | 0,335 x 1 tum. | 20 till 10 AWG | 0,187 tum. | M710, BMP71 |
| 17811639 | 0,335 x 1 tum. | 20 till 10 AWG | 0,187 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17808764 | 0,335 x 1,75 tum. | 20 till 10 AWG | 0,187 tum. | M710, BMP71 |
| 17861429 | 0,335 x 1,75 tum. | 20 till 10 AWG | 0,187 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17818964 | 0,439 x 1 tum. | 16 till 8 AWG | 0,25 tum | M710, BMP71 |
| 17898754 | 0,439 x 1,75 tum. | 16 till 8 AWG | 0,25 tum | M710, BMP71 |
| 17861399 | 0,444 x 1 tum. | 16 till 8 AWG | 0,25 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17861579 | 0,444 x 1,75 tum. | 16 till 8 AWG | 0,25 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17831699 | 0,645 x 1 tum. | 12 till 4 AWG | 0,375 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17809004 | 0,645 x 1 tum. | 12 till 4 AWG | 0,375 tum | M710, BMP71 |
| 17851389 | 0,645 x 1,75 tum. | 12 till 4 AWG | 0,375 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17861489 | 0,851 x 1 tum. | 8 till 1 AWG | 0,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17839114 | 0,851 x 1 tum. | 8 till 1 AWG | 0,5 tum | M710, BMP71 |
| 17881569 | 0,851 x 1,75 tum. | 8 till 1 AWG | 0,5 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17899074 | 0,851 x 1,75 tum. | 8 till 1 AWG | 0,5 tum | M710, BMP71 |
| 17801479 | 1,25 x 1 tum. | 6 till 0000 AWG | 0,44 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17811399 | 1,25 x 1,75 tum. | 6 till 0000 AWG | 0,44 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17881509 | 1,667 x 1 tum. | 2 till 500 MCM | 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17889024 | 1,667 x 1 tum. | 2 till 500 MCM | 1 tum | M710, BMP71 |
| 17851369 | 1,667 x 1,75 tum. | 2 till 500 MCM | 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) |
| 17828834 | 1,667 x 1,75 tum. | 2 till 500 MCM | 1 tum | M710, BMP71 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17868764
Leverantör
Brady™
Leverantörsnummer
174615
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Industriell kvalitet med hög temperatur-, UV-, kemikalie-, bränsle- och oljebeständighet
- Självsläckande etiketter
- Skarp, tydlig identifiering som är resistent mot skavsår och blekning
- 3:1 värmekrympbara etiketter passar tätt runt ledningar för maximalt isoleringsskydd och permanent identifiering
- Tillverkad av B-342 polyolefinmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klass 1) |
| Typ av lim | Icke vidhäftande |
| Färg | Gult |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Värmekrympande polyolefin |
| Produkttyp | Etiketter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Elektrisk märkning, tråd- och kabelmärkning |
| För användning med (utrustning) | M710, BMP71 |
| Kvantitet | 100 etiketter |
| Form | Rektangel |
| Temperaturområde (engelska) | -67 °F till +275 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -55 °C till +135 °C |
| Trådmätare | 12 till 4 AWG |
| Mått (L x B) | 0,645 x 1,75 tum. |
| Längd (engelska) | 0,645 tum. |
| Bredd (engelska) | 1,75 tum |
| Bredd (metrisk) | 44.45 mm |
| Höjd (metrisk) | 16.38 mm |
| Diameter (engelska) | 0,375 tum |
| Diameter (metrisk) | 9.53 mm |
| Alternativt artikelnummer | M7-375-175-342-YL |
| Visa mer Visa mindre |