Läs mer
Brady™ PermaSleeve ™Yellow Låg-rök, noll-halogen värmekrymptråd och kabeletiketter för M7-skrivare
Produktkod. 17828934
Change view
Mått (LxB):
0,182 x 1 tum.
0,182 x 1,75 tum.
0,235 x 1 tum.
0,235 x 1,75 tum.
0,335 x 1 tum.
0,335 x 1,75 tum.
0,439 x 1 tum.
0,439 x 1,75 tum.
0,645 x 1 tum.
0,645 x 1,75 tum.
0,851 x 1 tum.
0,851 x 1,75 tum.
1,25 x 1 tum.
1,25 x 1,75 tum.
Trådmätare:
12 till 8 AWG
16 till 10 AWG
2 till 0000 AWG
20 till 16 AWG
24 till 20 AWG
6 till 1 AWG
8 till 4 AWG
Höjd (metrisk):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
31,75 mm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Trådmätare Höjd (metrisk)
17828934 0,851 x 1 tum. 6 till 1 AWG 21,62 mm
17898734 0,182 x 1 tum. 24 till 20 AWG 4,62 mm
17839024 0,182 x 1,75 tum. 24 till 20 AWG 4,62 mm
17869124 0,235 x 1 tum. 20 till 16 AWG 5,97 mm
17819034 0,235 x 1,75 tum. 20 till 16 AWG 5,97 mm
17859124 0,335 x 1 tum. 16 till 10 AWG 8,51 mm
17889214 0,335 x 1,75 tum. 16 till 10 AWG 8,51 mm
17818834 0,439 x 1 tum. 12 till 8 AWG 11,15 mm
17838964 0,439 x 1,75 tum. 12 till 8 AWG 11,15 mm
17818824 0,645 x 1 tum. 8 till 4 AWG 16,38 mm
17879034 0,645 x 1,75 tum. 8 till 4 AWG 16,38 mm
17848774 0,851 x 1,75 tum. 6 till 1 AWG 21,62 mm
17879084 1,25 x 1 tum. 2 till 0000 AWG 31,75 mm
17829084 1,25 x 1,75 tum. 2 till 0000 AWG 31,75 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17828934 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174638
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
B-7641 värmekrymphylsa från Brady™ är ett lågrökande, halogenfritt identifieringsmaterial som används för tråd- och kabelidentifiering.
  • Tillverkad av halogenfri, flexibel flamskyddad, värmekrympbar polyolefinslang
  • Erbjuder brandsäkerhetsegenskaper och minimal rökutsläpp
  • Kompatibel med de strängaste kraven på marknaden idag för att förbättra brandsäkerhetsbehoven
  • Värmekrympförhållande 2:1
  • Använd med termotransferskrivare och Bradys ™R6000-serie halogenfria band
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL-godkänd
Typ av lim Icke vidhäftande
Färg Gult
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyolefin
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Kvantitet 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +221 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +105 °C
Trådmätare 6 till 1 AWG
Mått (LxB) 0,851 x 1 tum.
Längd (engelska) 0,851 tum.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 21,62 mm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 12.70 mm
Alternativt artikelnummer M7-500-1-7641-YL