Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Permeabiliseringsbuffert (10X)
Produktkod. 12766048
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12766048 100 ml Varje
1 options
Innehåller natriumazid
Produktkod. 12766048 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00833356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 SEK
    997.65 SEK / 100ml
    Save 332.35 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller natriumazid
Kan användas för att fixera och permeabilisera celler innan man utför intracellulär färgning av cytokiner och andra cytoplasmatiska och/eller nukleära antigener.
Används i kombination med den intracellulära (IC) fixeringsbufferten (kat. 00-8222) eller Foxp3/Transcription Factor Fixation/Permeabilization Concentrate and Diluent (kat. 00-5521). Dessa lösningar har tagits fram speciellt för att reducera ospecifik färgning av fluorokrommärkta antikroppar och öka fluorescenssignal-brusförhållandet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 ml
Reagenstyp Permeabiliseringsreagens
Produktlinje eBioscience
Produkttyp Permeabiliseringsbuffert