Läs mer
Invitrogen™ Permeabiliseringsmedium (medium B)
Produktkod. 10572815
Change view
Kvantitet:
5 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10572815 100 ml Varje
10314023 5 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10572815 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer GAS002S100
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Permeabiliseringsmedium (medium B)
Permeabiliseringsmedium (medium B) är en komponent i FIX & PERM™ Cellpermeabiliseringskit . Satsen används i flödescytometri för att fixera och permeabilisera celler i suspension, vilket möjliggör åtkomst av antikroppar till intracellulära mål utan att ge avkall på spridningsegenskaper.
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit är:
  • Flexibel —kompatibel med flera provtyper och cellulära antigener
  • Robust —spridningsmönster av celler opåverkade
  • Effektiv —samtidig detektering av intracellulära och ytmarkörer
    Se en urvalsguide för alla tillgängliga FIX & PERM™ produkter och produkter relaterade till provberedning (inklusive celllys- och konserveringslösningar, blockerande reagenser och information om användningen av Dynabeads™ cellseparationsprodukter för cellisolering).
    Formeln för permeabiliseringsmedium var speciellt utformad för att minska bakgrundsfärgning och möjliggöra samtidig tillsats av fluorokrommärkta antikroppar under permeabiliseringssteget.
    Hur det fungerar
    Celler inkuberas i 15 minuter vid rumstemperatur med fixeringsmedium (medium A) (kat. nr. GAS001S100) och tvättas. Celler inkuberas sedan med permeabiliseringsmediet och fluorokrommärkt antikropp. Både fixeringsmedium och permeabiliseringsmedium ingår i FIX & PERM™ Cellpermeabiliseringskit.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Rumstemperatur
    Typ Permeabiliseringsmedium (medium B)
    Produktlinje FIX & PERM
    Kvantitet 100 ml
    Reagenstyp Permeabiliseringsreagens