Läs mer
Permethrin, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325749
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30325749 100 mg
1 options
Produktkod. 30325749 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC15990000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Permethrin
CAS 52645-53-1
Analyt- eller komponentnamn Permethrin
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C21 H20 Cl2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (3-phenoxyphenyl)methyl ester, (3-Phenoxyphenyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, 3-Phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, 3-Phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Acticin, Adion, Ambush, Aninsen Per-30, Anomethrin N, Antiborer 3768, Aqua-Kontrol, Astro, Bansect, Bematin 987, BioKill, Butox 50, Chinetrin, Cooper, Coopex, Corsair, Damminix, Dancide PS 150, Dichlorophenothrin, Diffusil H, Dragnet, Dragnet FT, Dragon, Ecsumin, Ectiban, Efmethrin, Eliminator Ant, Flea & Tick Killer, Elimite, Eulan SPA, Everwood PC 30W, Exmin, FMC 33297, FMC 41655, ICI-PP 557, Imperator, InfectoPedicul, Insectal Plus, Insorbcid MP, Ipitox, JF 7065, Kaleait, Kavil, Kestrel, Kestrel (pesticide), Kudos, Last Call, Lyclear, MP 79, MP 79 (ester), Mitin BC, NIA 33297, NRDC 143, Nedax, Nix, Nix (insecticide), PP 557, Perigen, Perigen 500, Perigen Defense, Perigen W, Perm-UP, Permanone, Permanone 40, Permanone 80, Permanone 90, Permasect, Permectin II, Permethrin, Permethrin I, Permethrin II, Permethrine, Permitrine, Pertrin E, Piredam, Pounce, Preventol HS 75, Pulvex, Pynosect, Repel Permanone, Riapan A, Ridect Pour-On, S 3151, SBP 1513, SBP 15131TEC, Sharkesuper, Skintex MR-III, Smite EC 10, Spartan, Spartan (pesticide), Stomoxin, Stomozan, Tanalith T, Timbertreat ICP 5, WL 43479, m-Methoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, m-Phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, GW418275X
InChI formel InChI=1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3
LEDER CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2
IUPAC-namn (3-fenoxifenyl)metyl-3-(2,2-dikloretenyl)-2,2-dimetylcyklopropan-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 391.29
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 390,0789 g/mol