Läs mer
Permethrin, MedChemExpress
Produktkod. 16438486
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16438486 100 mg 100mg
16412226 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16438486 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0887
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Permethrin (NRDC-143) is an insecticide, acaricide, and insect repellent; functions as a neurotoxin, affecting neuron membranes by prolonging sodium channel activation.
Permethrin (NRDC-143) is an insecticide, acaricide, and insect repellent
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Permethrin
CAS 52645-53-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H20Cl2O3
Kvantitet 100 mg
Synonym NRDC-143
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (127.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1C(C)(C)C1/C=C(Cl)\Cl)OCC2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2
Molekylvikt (g/mol) 391.29
Formel vikt 391.29
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation