Läs mer
Permethrinic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320178
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320178 1 ml
1 options
Produktkod. 30320178 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12507500AL100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (Permethrinic Acid)
CAS 55701-05-8
Analyt- eller komponentnamn 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (Permethrinic Acid)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H10 Cl2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl- (6CI), 2,2-Dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropylcarboxylic acid, DV-chrysanthemic acid, Permethric acid, Permethrinic acid
InChI formel InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)
LEDER CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)O
IUPAC-namn 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 209.07
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 208.0058 g/mol